(1R,2S)-(-)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1490-1G
T1490-100MG
TCIAT1490-1GEA
273
EUR
TCIAT1490-1G
TCIAT1490-100MG
(1R,2S)-(-)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol ≥98.0% (por GC)
(1R,2S)-(-)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
Formula:
C₁₂H₁₆O MW: 176,26 g/mol Pto. Ebullición: 105°C |
Número MDL:
MFCD00075488 Núm. CAS: 98919-68-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -55.0 to -61.0 deg (C=1, MeOH) |
Solubility in Methanol | almost transparency |