(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1498-1G T1498-5G
TCIAT1498-1GEA 78 EUR
TCIAT1498-1G TCIAT1498-5G
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₄H₂₆BrPSi
MW: 453,43 g/mol
Número MDL: MFCD00012029
Núm. CAS: 42134-49-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %