(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
T1499-1G T1499-5G
TCIAT1499-1GEA 59 EUR
TCIAT1499-1G TCIAT1499-5G
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
Formula: C₂₀H₁₈O₂
MW: 290,36 g/mol
Número MDL: MFCD00134424
Núm. CAS: 95061-46-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 130.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +215.0 to +225.0 deg (C=1, EtOH)