(2-Trimethylsilylethyl)triphenylphosphonium Iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Triphenyl(2-trimethylsilylethyl)phosphonium Iodide
T1510-5G
T1510-1G
TCIAT1510-5GEA
219
EUR
TCIAT1510-5G
TCIAT1510-1G
(2-Trimethylsilylethyl)triphenylphosphonium Iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(2-Trimethylsilylethyl)triphenylphosphonium Iodide
Formula:
C₂₃H₂₈IPSi MW: 490,44 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191591 Núm. CAS: 63922-84-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 119.0 deg-C |