(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (por GC) for e.e. determination by NMR
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluoroethanol, (S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)-9-anthracenemethanol
T1521-1G T1521-100MG
TCIAT1521-1GEA 472 EUR
TCIAT1521-1G TCIAT1521-100MG
(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (por GC) for e.e. determination by NMR
(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
Formula: C₁₆H₁₁F₃O
MW: 276.26 g/mol
Número MDL: MFCD00062968
Núm. CAS: 60646-30-2
EINECS: 262-348-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 134.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +34.0 deg (C=1, CHCl3)