Tris(8-quinolinolato)aluminum ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T1527-25G T1527-250G T1527-5G
TCIAT1527-25GEA 90 EUR
TCIAT1527-25G TCIAT1527-250G TCIAT1527-5G
Tris(8-quinolinolato)aluminum ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(8-quinolinolato)aluminum
Formula: C₂₇H₁₈AlN₃O₃
Número MDL: MFCD00191693
Núm. CAS: 2085-33-8
EINECS: 218-227-0
Índice Merck: 14,00370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a56001c55a95e8c3eca44d2801c7a47cd1191850&vid=a56001c55a95e8c3eca44d2801c7a47cd1191850&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %