2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2-Furanyloxy)trimethylsilane
T1536-25G T1536-5G
TCIAT1536-25GEA 711 EUR
TCIAT1536-25G TCIAT1536-5G
2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (por GC)
2-(Trimethylsilyloxy)furan
Formula: C₇H₁₂O₂Si
MW: 156,26 g/mol
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: 18°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011729
Núm. CAS: 61550-02-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %