Tris(3-aminopropyl)amine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N1,N1-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine, 3,3',3''-Nitrilotris(propylamine)
T1540-25ML T1540-5ML
TCIAT1540-25MLEA 633 EUR
TCIAT1540-25ML TCIAT1540-5ML
Tris(3-aminopropyl)amine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(3-aminopropyl)amine
Formula: C₉H₂₄N₄
MW: 188,32 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191593
Núm. CAS: 4963-47-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %