Tetramethylammonium triacetoxyborohydride ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1553-25G T1553-5G
TCIAT1553-25GEA 286 EUR
TCIAT1553-25G TCIAT1553-5G
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Formula: C₁₀H₂₂BNO₆
MW: 263,10 g/mol
Número MDL: MFCD00012196
Núm. CAS: 109704-53-2
UN: 2813
ADR: 4.3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 85.0 %