3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1554-1G T1554-100MG
TCIAT1554-1GEA 356 EUR
TCIAT1554-1G TCIAT1554-100MG
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (por GC)
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formula: C₈H₁₅NO
Pto. Ebullición: 73 °C
Pto. de fusión: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010542
Núm. CAS: 10135-38-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C