Tetraethylene glycol diacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T1569-25G T1569-500G
TCIAT1569-25GEA 16 EUR
TCIAT1569-25G TCIAT1569-500G
Tetraethylene glycol diacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Tetraethylene glycol diacrylate
Formula: C₁₄H₂₂O₇
MW: 302.32 g/mol
Pto. de inflamación: 185°C
Número MDL: MFCD00008630
Núm. CAS: 17831-71-9
EINECS: 241-789-3
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %