Tropolone tosylate ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Oxocyclohepta-1,3,5-trien-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 2-Toluenesulphonyloxytropone, 2-Tosyloxytropone
T1574-25G T1574-5G
TCIAT1574-25GEA 417 EUR
TCIAT1574-25G TCIAT1574-5G
Tropolone tosylate ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Tropolone tosylate
Formula: C₁₄H₁₂O₄S
Número MDL: MFCD00671574
Núm. CAS: 38768-08-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Ester Value) min. 99.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Dioxane almost transparency