Tris(2-cyanoethyl)amine ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1577-25G T1577-5G
TCIAT1577-25GEA 290 EUR
TCIAT1577-25G TCIAT1577-5G
Tris(2-cyanoethyl)amine ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2-cyanoethyl)amine
Formula: C₉H₁₂N₄
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD00671575
Núm. CAS: 7528-78-1
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency