2,4,6-Trimethoxyboroxin ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1581-100G T1581-25G
TCIAT1581-100GEA 43 EUR
TCIAT1581-100G TCIAT1581-25G
2,4,6-Trimethoxyboroxin ≥96.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Trimethoxyboroxin
Formula: C₃H₉B₃O₆
Pto. de inflamación: 9°C
Número MDL: MFCD00005946
Núm. CAS: 102-24-9
EINECS: 203-016-8
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %