2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonohydrazide
T1591-25G T1591-5G
TCIAT1591-25GEA 305 EUR
TCIAT1591-25G TCIAT1591-5G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
Formula: C₁₅H₂₆N₂O₂S
MW: 298,45 g/mol
Pto. de fusión: 122°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014750
Núm. CAS: 39085-59-1
EINECS: 254-282-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 95.0 %