Triphenylsulphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1609-1G T1609-100MG T1609-5G
TCIAT1609-1GEA 240 EUR
TCIAT1609-1G TCIAT1609-100MG TCIAT1609-5G
Triphenylsulphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Triphenylsulphonium bromide
Formula: C₁₈H₁₅BrS
MW: 343,28 g/mol
Pto. de fusión: 293°C
Número MDL: MFCD00428762
Núm. CAS: 3353-89-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %