Tris(2,6-dimetoxifenil)fosfina ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1614-25G
T1614-5G
TCIAT1614-25GEA
290
EUR
TCIAT1614-25G
TCIAT1614-5G
Tris(2,6-dimetoxifenil)fosfina ≥97.0% (by HPLC)
Tris(2,6-dimetoxifenil)fosfina
Formula:
C₂₂H₂₃O₄P MW: 382.4 g/mol |
Número MDL:
MFCD00192558 Núm. CAS: 85417-41-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |
Lambda max. | 287.0 to 293.0 nm (MeOH) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 300 (MeOH, 287.0 to 293.0 nm) |