2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Methyl-N,N-bis[3-(dimethylamino)propyl]amine
T1618-25ML T1618-500ML
TCIAT1618-25MLEA 19 EUR
TCIAT1618-25ML TCIAT1618-500ML
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
Formula: C₁₁H₂₇N₃
MW: 201,36 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00126936
Núm. CAS: 3855-32-1
EINECS: 223-362-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %