2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Trichloroacetyl)pyrrole, 2-(trichloroacetyl)-1h-pyrrole
T1619-25G
T1619-5G
TCIAT1619-25GEA
72
EUR
TCIAT1619-25G
TCIAT1619-5G
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone ≥98.0% (por GC)
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formula:
C₆H₄Cl₃NO MW: 212,46 g/mol |
Número MDL:
MFCD00128757 Núm. CAS: 35302-72-8 UN: 1759 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |