Tris(trimethylsilyloxy)ethylene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,7,7-Tetramethyl-4-((trimethylsilyl)oxy)-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene
T1639-25G T1639-5G
TCIAT1639-25GEA 239 EUR
TCIAT1639-25G TCIAT1639-5G
Tris(trimethylsilyloxy)ethylene ≥95.0% (por GC)
Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Formula: C₁₁H₂₈O₃Si₃
MW: 292,60 g/mol
Pto. de inflamación: 39°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011641
Núm. CAS: 69097-20-7
EINECS: 273-864-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %