O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1669-25G T1669-5G
TCIAT1669-25GEA 502 EUR
TCIAT1669-25G TCIAT1669-5G
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (por GC)
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
Formula: C₃H₁₁NOSi
MW: 105,21 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de inflamación: 12°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010872
Núm. CAS: 22737-36-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %