5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1670-1ML T1670-5ML
TCIAT1670-1MLEA 55 EUR
TCIAT1670-1ML TCIAT1670-5ML
5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene ≥95.0% (por GC)
5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
Formula: C₁₃H₂₄Si
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151193
Núm. CAS: 87778-95-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %