N,N,O-Tris(trimethylsilyl)hydroxylamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1675-1G T1675-5G
TCIAT1675-1GEA 95 EUR
TCIAT1675-1G TCIAT1675-5G
N,N,O-Tris(trimethylsilyl)hydroxylamine ≥97.0% (por GC)
N,N,O-Tris(trimethylsilyl)hydroxylamine
Formula: C₉H₂₇NOSi₃
MW: 249,58 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: –36°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321190
Núm. CAS: 21023-20-1
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fa3a272219a7bb05269d9bb85f695c094331822&vid=1fa3a272219a7bb05269d9bb85f695c094331822&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %