1-(Triisopropylsilyl)pyrrole ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Triisopropylsilyl)-1H-pyrrole
T1677-25ML T1677-5ML
TCIAT1677-25MLEA 267 EUR
TCIAT1677-25ML TCIAT1677-5ML
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole ≥96.0% (por GC)
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Formula: C₁₃H₂₅NSi
MW: 223,44 g/mol
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00054932
Núm. CAS: 87630-35-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %