2-Hydroxyethyl methyl terephthalate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Terephthalic Acid 2-Hydroxyethyl Methyl Ester
T1679-5G
T1679-1G
TCIAT1679-5GEA
270
EUR
TCIAT1679-5G
TCIAT1679-1G
2-Hydroxyethyl methyl terephthalate ≥97.0% (por GC)
2-Hydroxyethyl methyl terephthalate
Formula:
C₁₁H₁₂O₅ MW: 224,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD01321191 Núm. CAS: 3645-00-9 EINECS: 222-877-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 81.0 to 84.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |