3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
T1687-25G T1687-500G
TCIAT1687-25GEA 20 EUR
TCIAT1687-25G TCIAT1687-500G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Formula: C5H9Br3O
MW: 324,8364 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD00021982
Núm. CAS: 1522-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26754cba8718447f85c90f2ef44542d2ca024578&vid=26754cba8718447f85c90f2ef44542d2ca024578&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency