2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1705-25G
T1705-5G
TCIAT1705-25GEA
46
EUR
TCIAT1705-25G
TCIAT1705-5G
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine
Formula:
C₄H₆N₆O MW: 154,13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006096 Núm. CAS: 1006-23-1 EINECS: 213-742-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light red to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)