Tris(4-iodophenyl)amine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1724-25G
T1724-5G
TCIAT1724-25GEA
208
EUR
TCIAT1724-25G
TCIAT1724-5G
Tris(4-iodophenyl)amine ≥97.0% (por GC)
Tris(4-iodophenyl)amine
Formula:
C₁₈H₁₂I₃N |
Número MDL:
MFCD01321198 Núm. CAS: 4181-20-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 187.0 to 191.0 deg-C |