4-(p-Tolyl)butyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(p-Tolyl)butanoic acid
T1727-1G
T1727-25G
T1727-5G
TCIAT1727-1GEA
18
EUR
TCIAT1727-1G
TCIAT1727-25G
TCIAT1727-5G
4-(p-Tolyl)butyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(p-Tolyl)butyric acid
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178.23 g/mol Pto. Ebullición: 150°C |
Número MDL:
MFCD00021786 Núm. CAS: 4521-22-6 EINECS: 224-848-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |