5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)-21H,23H-porphine
T1729-1G T1729-100MG
TCIAT1729-1GEA 715 EUR
TCIAT1729-1G TCIAT1729-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin ≥98.0% (by HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin
Formula: C₅₆H₅₄N₄
MW: 783,08 g/mol
Número MDL: MFCD01321200
Núm. CAS: 56396-12-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%