Tri-O-acetyl-D-galactal ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2R,3R,4R)-2-(Acetoxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diyl diacetate, 1,5-Anhydro-2-deoxy-D-lyxo-hex-1-enitol 3,4,6-Tri-O-acetyl Ether, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
T1734-1G T1734-5G
TCIAT1734-1GEA 41 EUR
TCIAT1734-1G TCIAT1734-5G
Tri-O-acetyl-D-galactal ≥95.0% (por GC)
Tri-O-acetyl-D-galactal
Formula: C₁₂H₁₆O₇
MW: 272,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064092
Núm. CAS: 4098-06-0
EINECS: 223-859-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -21.0 deg (C=1, CHCl3)