Terephthalamic acid ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Terephthalamidic Acid, Terephthalic acid monoamide
T1768-25G T1768-5G
TCIAT1768-25GEA 566 EUR
TCIAT1768-25G TCIAT1768-5G
Terephthalamic acid ≥95.0% (by HPLC)
Terephthalamic acid
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Pto. de fusión: 248°C
Número MDL: MFCD00025482
Núm. CAS: 6051-43-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%