2,2',6,6'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1807-200MG T1807-1G
TCIAT1807-200MGEA 56 EUR
TCIAT1807-200MG TCIAT1807-1G
2,2',6,6'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
2,2',6,6'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxybiphenyl
Formula: C₂₈H₄₂O₂
Número MDL: MFCD00069443
Núm. CAS: 128-38-1
EINECS: 204-883-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3eee0be7c9b679332d05e72362a5f6de41b4801&vid=b3eee0be7c9b679332d05e72362a5f6de41b4801&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C