2,4,6,8-Tetrachloropyrimido[5,4-d]pyrimidine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
T1810-5G T1810-1G
TCIAT1810-5GEA 480 EUR
TCIAT1810-5G TCIAT1810-1G
2,4,6,8-Tetrachloropyrimido[5,4-d]pyrimidine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2,4,6,8-Tetrachloropyrimido[5,4-d]pyrimidine
Formula: C₆Cl₄N₄
Número MDL: MFCD02093495
Núm. CAS: 32980-71-5
EINECS: 251-318-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46466107daa4cbe6cba224186e08bb62d2536d88&vid=46466107daa4cbe6cba224186e08bb62d2536d88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity