Dimethyl tetrahydropyran-4,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1825-25G T1825-5G
TCIAT1825-25GEA 373 EUR
TCIAT1825-25G TCIAT1825-5G
Dimethyl tetrahydropyran-4,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl tetrahydropyran-4,4-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₅
Número MDL: MFCD02093499
Núm. CAS: 149777-00-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %