N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3,5-Tris(phenylamino)benzene
T1831-25G T1831-5G
TCIAT1831-25GEA 317 EUR
TCIAT1831-25G TCIAT1831-5G
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine
Formula: C₂₄H₂₁N₃
MW: 351,45 g/mol
Número MDL: MFCD01463903
Núm. CAS: 102664-66-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %