3,4,5-Tris(benzyloxy)benzyl alcohol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4,5-Tribenzyloxybenzyl Alcohol, (3,4,5-Tris(benzyloxy)phenyl)methanol
T1840-5G T1840-1G
TCIAT1840-5GEA 154 EUR
TCIAT1840-5G TCIAT1840-1G
3,4,5-Tris(benzyloxy)benzyl alcohol ≥98.0% (by HPLC)
3,4,5-Tris(benzyloxy)benzyl alcohol
Formula: C₂₈H₂₆O₄
MW: 426,51 g/mol
Número MDL: MFCD02093503
Núm. CAS: 79831-88-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C