3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1869-5G
T1869-25G
TCIAT1869-5GEA
142
EUR
TCIAT1869-5G
TCIAT1869-25G
3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoic acid
Formula:
C₂₈H₂₄O₅ |
Número MDL:
MFCD00825832 Núm. CAS: 1486-48-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 193.0 to 198.0 deg-C |