6-Bromo-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromo-2-naphthyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic acid 6-Bromo-2-naphthyl Ester, 6-Bromonaphthalen-2-yl trifluoromethanesulphonate
T1894-25G
T1894-5G
TCIAT1894-25GEA
285
EUR
TCIAT1894-25G
TCIAT1894-5G
6-Bromo-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
6-Bromo-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₁₁H₆BrF₃O₃S |
Número MDL:
MFCD03093642 Núm. CAS: 151600-02-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |