3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
T1902-1G T1902-5G
TCIAT1902-1GEA 36 EUR
TCIAT1902-1G TCIAT1902-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,08 g/mol
Pto. Ebullición: 189°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190646
Núm. CAS: 374-35-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency