(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T1914-1G T1914-5G
TCIAT1914-1GEA 16 EUR
TCIAT1914-1G TCIAT1914-5G
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥97.0% (by HPLC)
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Formula: C₃₄H₃₆O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066004
Núm. CAS: 4132-28-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 146.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +51.0 deg (C=2, Dioxane)