1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea ≥94.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3-Ureidopropyl)trimethoxysilane
T1915-25G T1915-250G
TCIAT1915-25GEA 30 EUR
TCIAT1915-25G TCIAT1915-250G
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea ≥94.0% (by total nitrogen basis)
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
Formula: C₇H₁₈N₂O₄Si
MW: 222,32 g/mol
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00216654
Núm. CAS: 23843-64-3
EINECS: 245-904-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %