2,4,6-Tris(3,4,5-trifluorophenyl)boroxin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tris(3,4,5-trifluorophenyl)cycloboroxane, 3,4,5-Trifluorophenylboronic Anhydride
T1929-1G T1929-5G
TCIAT1929-1GEA 128 EUR
TCIAT1929-1G TCIAT1929-5G
2,4,6-Tris(3,4,5-trifluorophenyl)boroxin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Tris(3,4,5-trifluorophenyl)boroxin
Formula: C₁₈H₆B₃F₉O₃
MW: 473,66 g/mol
Número MDL: MFCD03844809
Núm. CAS: 223440-94-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity