5-Bromoisoftalato de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimetilo 5-bromoisoftalato
H50629.03 H50629.06
H50629.03EA 40.8 EUR
H50629.03 H50629.06
5-Bromoisoftalato de dimetilo ≥98%
5-Bromoisoftalato de dimetilo
Purity: 98% CAS No.: 51760-21-5 Molecular Formula: C10H9BrO4 Formula Weight: 273.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00078709
Formula: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273.08 g/mol
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078709
Núm. CAS: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0