2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dimethylbenzene
T1947-1G T1947-5G
TCIAT1947-1GEA 57 EUR
TCIAT1947-1G TCIAT1947-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Formula: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Número MDL: MFCD00012231
Núm. CAS: 703-87-7
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency