Tri-o-tolylbismuth dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1957-1G T1957-5G
TCIAT1957-1GEA 74 EUR
TCIAT1957-1G TCIAT1957-5G
Tri-o-tolylbismuth dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tri-o-tolylbismuth dichloride
Formula: C₂₁H₂₁BiCl₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00092459
Núm. CAS: 6729-60-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %