exo-Tetrahydrodicyclopentadiene ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: exo-Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane, (3aR,4S,7R,7aS)-rel-Octahydro-1H-4,7-methanoindene
T1994-25G T1994-5G
TCIAT1994-25GEA 451 EUR
TCIAT1994-25G TCIAT1994-5G
exo-Tetrahydrodicyclopentadiene ≥94.0% (por GC)
exo-Tetrahydrodicyclopentadiene
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD01714931
Núm. CAS: 2825-82-3
EINECS: 220-585-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %