Triethylene glycol monobenzyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 2-(2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
T1996-25G T1996-5G
TCIAT1996-25GEA 504 EUR
TCIAT1996-25G TCIAT1996-5G
Triethylene glycol monobenzyl ether ≥97.0% (por GC)
Triethylene glycol monobenzyl ether
Formula: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240.30 g/mol
Número MDL: MFCD02093556
Núm. CAS: 55489-58-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %