Tetraethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: BnO-PEG4-OH, Tetraethylene Glycol Monobenzyl Ether, 2-[2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
T1997-5G T1997-25G
TCIAT1997-5GEA 115 EUR
TCIAT1997-5G TCIAT1997-25G
Tetraethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Tetraethylene glycol monobenzyl ether
Formula: C₁₅H₂₄O₅
Número MDL: MFCD06797175
Núm. CAS: 86259-87-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %