2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-ɑ-D-glucopyranosyl-p-trifluoromethylbenzylthio-N-(p-trifluoromethylphenyl)formimidate
Proveedor: TCI
T1999-200MG T1999-1G
TCIAT1999-200MGEA 83 EUR
TCIAT1999-200MG TCIAT1999-1G
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-ɑ-D-glucopyranosyl-p-trifluoromethylbenzylthio-N-(p-trifluoromethylphenyl)formimidate
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl-p-trifluoromethylbenzylthio-N-(p-trifluoromethylphenyl)formimidate
Formula: C₅₀H₄₅F₆NO₆S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06797177
Núm. CAS: 468095-63-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 65.00 to 68.00 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +60.0 to +65.0 deg (C=1, CHCl3)